Learn More
Brady™ Etichette TLS2200™ e TLS-PC™ per fiale, provette da centrifuga o Eppendorf™
Codice prodotto. 10733183
Click to view available options
Quantità:
100 rullo/i
100/Roll
500 rullo/i
Altezza (sistema metrico):
12.7 mm
25 mm
55.88 mm
66.675 mm
Materiale:
Poliestere
Tela di nylon
Vinyl
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
Codice prodotto. 10733183
Marca: Brady™ 062278
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
TLS2200™ and TLS-PC™ Vial, Centrifuge or Eppendorf Tubes™ Labels are ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • Labels for the TLS 2200™ and TLS-PC Link™ thermal transfer Portable Printers.
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use.
  • Self-Laminating Polyester (B-461) has a permanent acrylic adhesive , good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance.
Tekniske data
Certificazione/Conformità RoHS
Descrizione TLS 2200/TLS PC Link Labels
Tipo di adesivo Acrilico permanente, Permanent
Colore Bianco
Finitura Opaco
Formato Etichetta
Materiale Poliestere
Product Type Etichetta TLS 2200™/TLS-PC Link™
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Provetta per centrifuga, fiala criogenica, provetta Eppendorf, identificazione in laboratorio, provetta per PCR
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™61 Labeling System; BMP™71 Label Printer; TLS 2200™ Thermal Labeling System; TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Etichette per riga 1
Quantità 100 rullo/i
Forma Rectangle
Temperature Range (Metric) -196 °C to 110 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.0019 in.
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 69.85 mm
Dimensions (LxW) 2.625 in. H x 0.6 in. W
Larghezza (sistema imperiale) 0.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 15.24 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.62 in.
Altezza (sistema metrico) 66.675 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.