Learn More
Brady™ Etichette TLS2200™ e TLS-PC™ per fiale, provette da centrifuga o Eppendorf™
Codice prodotto. 11532905
Click to view available options
Quantità:
100 rullo/i
100/Roll
500 rullo/i
Altezza (sistema metrico):
12.7 mm
25 mm
55.88 mm
66.675 mm
Materiale:
Poliestere
Tela di nylon
Vinyl
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
Codice prodotto. 11532905
Marca: Brady™ 062259
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
TLS2200™ and TLS-PC™ Vial, Centrifuge or Eppendorf Tubes™ Labels are ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • Labels for the TLS 2200™ and TLS-PC Link™ thermal transfer Portable Printers.
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use.
  • Self-Laminating Polyester (B-461) has a permanent acrylic adhesive , good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance.
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS
Descrizione TLS 2200/TLS PC Link Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Vinyl
Product Type TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label
Da utilizzare con (applicazione) Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, Laboratory identification, PCR tube
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, Laboratory identification, PCR tube
Etichette per riga 1
Quantità 100/Roll
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40 to 158°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 60.33 mm
Diametro dei cavi 3 to 000 AWG
Larghezza (sistema imperiale) 2.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.70 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 55.88 mm