Learn More
Brady™ Etichette TLS2200™ e TLS-PC™ per fiale, provette da centrifuga o Eppendorf™
Codice prodotto. p-192200
Click to view available options
Quantità:
100 rullo/i
100/Roll
500 rullo/i
Altezza (sistema metrico):
12.7 mm
25 mm
55.88 mm
66.675 mm
Materiale:
Poliestere
Tela di nylon
Vinyl
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
Codice prodotto. 10512212
Marca: Brady™ 018506
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
TLS2200™ and TLS-PC™ Vial, Centrifuge or Eppendorf Tubes™ Labels are ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • Labels for the TLS 2200™ and TLS-PC Link™ thermal transfer Portable Printers.
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use.
  • Self-Laminating Polyester (B-461) has a permanent acrylic adhesive , good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance.
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS
Descrizione TLS 2200/TLS PC Link Labels
Tipo di adesivo Acrilico permanente, Permanent
Colore Bianco
Finitura Opaco
Formato Etichetta
Materiale Tela di nylon
Product Type Etichetta TLS 2200™/TLS-PC Link™
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Provetta per centrifuga, fiala criogenica, provetta Eppendorf, identificazione in laboratorio, provetta per PCR
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™61 Labeling System; BMP™71 Label Printer; TLS 2200™ Thermal Labeling System;TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Etichette per riga 1
Quantità 500 rullo/i
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 193 to 293°F
Temperature Range (Metric) Da 90 a 145 °C
Forza di trazione 80 lb./in.
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 28.57 mm
Diametro dei cavi 3 AWG
Dimensions (LxW) 1 in. H x 0.375 in. W
Larghezza (sistema imperiale) 0,3in.
Larghezza (sistema metrico) 9.53 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 25 mm