Learn More
Brady™ ToughStripe™ Floor Marking Center Marks
Codice prodotto. 11731246
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Red
White
Yellow
Lunghezza (sistema imperiale):
5 in.
8 in.
10 in.
Lunghezza (sistema metrico):
12.7 cm
20.32 cm
25.4 cm
Larghezza (sistema imperiale):
2 in.
3 in.
4 in.
Dimensione della confezione:
1 PK
Codice prodotto. 11731246
Marca: Brady™ 104471
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
ToughStripe™ Floor Marking Center Marks are extremely durable die-cut floor marking shapes made of rugged polyester with ultra-aggressive adhesive and hold up against forklift traffic.
  • Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
  • High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
  • Ideal for marking corners of work cells and storage locations
  • Can be easily applied by one person working alone
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Descrizione ToughStripe Diecut Shapes (L's, T's, +'s, footprints and more)
Tipo di adesivo Rubber, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Gloss
Formato Nastro
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Product Type Label Tape
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) For floor corner mark, Used to mark aisles, passageways, storage locations and point out safety equipment and exits
Brillantezza 115 Gardner Units
Min. Operating Temperature (Metric) -18°C
N. per confezione 20 Pieces/Pack
Quantità 20/Pk.
Forma Cross
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 0°F to 130°F
Temperature Range (Metric) -18°C to +54°C
Spessore (sistema imperiale) 0.008 in.
Spessore (sistema metrico) 0.201 mm
Dimensions (LxW) 127.00 x 50.8 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 127.00 mm
Alternate Part Number TS-50.80-514-CEN-WT-20