Learn More
Brady™ ToughStripe™ Floor Marking Prespaced Marks
ToughStripe™ Floor Marking Prespaced Marks are made of B-514 polyester material that is ideal for use in marking aisles, passageways, storage locations, and point out safety equipment and exits.
124.95€ - 149.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
---|---|
Tipo di adesivo | Rubber, Permanent |
Formato | Tape |
Materiale | Polyester |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (applicazione) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (applicazione) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11701266
|
Brady™
104556 |
Yellow | For floor dash, mark aisles, passageways, storage locations, point out safety equipment, exits | Rectangle |
126.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11721286
|
Brady™
104521 |
Red | For floor dot, mark aisles, passageways, storage locations, point out safety equipment, exits | Round |
149.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11741286
|
Brady™
104523 |
Yellow | For floor dot, mark aisles, passageways, storage locations, point out safety equipment, exits | Round |
149.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11731286
|
Brady™
104522 |
White | For floor dot, mark aisles, passageways, storage locations, point out safety equipment, exits | Round |
149.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11757074
|
Brady™
104524 |
Blue | For floor dot, mark aisles, passageways, storage locations, point out safety equipment, exits | Round |
149.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11767074
|
Brady™
104525 |
Black | For floor dot, mark aisles, passageways, storage locations, point out safety equipment, exits | Round |
149.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11711286
|
Brady™
104520 |
Green | For floor dot, mark aisles, passageways, storage locations, point out safety equipment, exits | Round |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
- Tape removes cleanly without any unsightly adhesive residue or damage to the floor
- Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
- Exceeds safety standards for clean, dry non-slip surfaces per ANSI A 1264.2-2006 and OSHA 1910.36
Specifica
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Tape | |
Non-sterile | |
1 Roll | |
-18°C to +54°C | |
0.201 mm |
Rubber, Permanent | |
Polyester | |
115 Gardner Units | |
0°F to 130°F | |
0.008 in. |