Learn More
Brady™ Nastro di demarcazione per pavimento ToughStripe™
Codice prodotto. 11721675
Click to view available options
Colore:
Arancione
Bianco
Blu
Giallo
Nero
Nero, bianco, White
Nero, giallo, Yellow
Rosso
Rosso, bianco, Red
Verde
Larghezza (sistema imperiale):
2 in.
3 in.
4 in.
Larghezza (sistema metrico):
5.08 cm
7.6 cm
7.62 cm
10.2 cm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
Codice prodotto. 11721675
Marca: Brady™ 104313
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Soluzione di lunga durata (lunghezza 3.5 m/100 piedi) per la demarcazione di pavimenti, corridoi, aree di lavoro e altre aree designate ad alta frequentazione
  • Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
  • High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
  • Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
  • Can be easily applied by one person working alone
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Descrizione ToughStripe FLOOR TAPES
Tipo di adesivo Gomma permanente, Permanent
Rivestimento None
Colore Rosso
Finitura Lucido
Formato Nastro
Materiale Poliestere
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Product Type Label Tape
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Per marcare corridoi, passaggi, ubicazioni di stoccaggio e segnalare attrezzature di sicurezza e uscite
Brillantezza 115 unità Gardner
Min. Operating Temperature (Metric) -18°C
N. per confezione 1 Roll/Pack
Quantità 1 Roll
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 0 a 130 °F
Temperature Range (Metric) Da -18 a 54 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.008 in.
Spessore (sistema metrico) 0.201 mm
Dimensions (LxW) 100 ft. x 2 in. (30.48 m x 5.08 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 100 piedi
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 m
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 5.08 cm
Alternate Part Number TS-50.80-514-RD-RL