Learn More
Brady™ ToughStripe™ Labels with Overlaminate
Click to view available options
Colore:
Black, Clear
Blue
Green, Clear
Orange, Clear
Red, Clear
White, Clear
Yellow, Clear
Lunghezza (sistema imperiale):
100 ft.
Larghezza (sistema imperiale):
1.12 in.
2.25 in.
Larghezza (sistema metrico):
2.86 cm
5.71 cm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Descrizione
Includes
- 1 roll of B-483 polyester
- 1 roll of B-634 polyester overlaminate
Easy Three-Step Process
- Print label
- Position on floor
- Apply overlaminate
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RoHS 2002/95/EC |
| Descrizione | GlobalMark ToughStripe Floor Marking Tape with Overlaminate |
| Tipo di adesivo | Rubber, Permanent |
| Rivestimento | None |
| Colore | Orange, Clear |
| Finitura | Gloss |
| Formato | Nastro |
| Materiale | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Vedi altri risultati |