Learn More
Brady™ ToughStripe™ Labels with Overlaminate
Codice prodotto. 11791006
Click to view available options
Colore:
Black, Clear
Blue
Green, Clear
Orange, Clear
Red, Clear
White, Clear
Yellow, Clear
Lunghezza (sistema imperiale):
100 ft.
Larghezza (sistema imperiale):
1.12 in.
2.25 in.
Larghezza (sistema metrico):
2.86 cm
5.71 cm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 11791006
Marca: Brady™ 142168
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
  • 1 roll of B-483 polyester
  • 1 roll of B-634 polyester overlaminate
Create custom-printed floor labels quickly and easily
Easy Three-Step Process
  • Print label
  • Position on floor
  • Apply overlaminate
Specifications
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/EC
Descrizione GlobalMark ToughStripe Floor Marking Tape with Overlaminate
Tipo di adesivo Rubber, Permanent
Rivestimento None
Colore Blue
Finitura Gloss
Formato Nastro
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) For high adhesion to textured metals and low surface energy Plastics
Da utilizzare con (apparecchiatura) GlobalMark™ 2 and BMP™ 71 label printer
Include 1 Roll of tape and 1 roll of over laminate
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -18°C
N. per confezione 2 Rolls/Kit
Quantità 1 Kit
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 0°F to 130°F
Temperature Range (Metric) -18°C to +54°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.203 mm
Dimensions (LxW) 100 ft. x 2.25 in. (30.48 m x 5.71 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 100 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 m
Larghezza (sistema imperiale) 2.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 5.71 cm