Learn More
Brady™ Vial Top Labels
Codice prodotto. 13563310
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0,3in.
0.5 in.
Altezza (sistema imperiale):
0.375 in.
0.5 in.
Diametro (sistema imperiale):
0.38 in.
0.5 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 13563310
Marca: Brady™ 142918
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Durable Freezerbondz™ Polyester (B-492) Vial Top Labels are designed for laboratory identification applications such as vials, centrifuge, tubes, test tubes, straws and slides.
  • B-490 labels can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Matte white polyester material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance of -320 to 212° F (-196 to 100° C)
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Specifica
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Display Consignment
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Laboratory Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Use in laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws and slides
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™ 33
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 12.07 mm
Etichette per riga 4
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
N. per confezione 1500 Labels/Box
Quantità 1500/Pk.
Forma Rectangle with Circle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0032 in.
Spessore (sistema metrico) 0.081 mm
Dimensions (LxW) 0.375 x 0.375 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0,3in.
Larghezza (sistema metrico) 9.53 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 50.80 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Altezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.38 in.
Diametro (sistema metrico) 1 cm
Alternate Part Number B33-143-492