Learn More
Brady™ BradyGlo™ BMP71 Phosphorescent Labels
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
75 ft. x 1 in.
75 ft. x 2 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Descrizione
- Phosphorescent tape for low light conditions
- 1 and 2 in. widths available
- Each roll is 75 ft. in length
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO Resolution A.752(18); ISO/CD 15370; Marine Safety Committee MSC.27(61); DIN 67510 (Parts 1 - 4) Meets OSHA 1910.37 |
| Descrizione | BMP71 Label Printer Labels |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Colore | Glow |
| Finitura | Gloss |
| Formato | Rotolo |
| Materiale | Polyester (B-582) |
| Product Type | BMP71 Phosphorescent Tape |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP™71 Printer |
| Etichette per riga | 1 |
| Vedi altri risultati |