Learn More
Brady™ BradyGlo™ BMP71 Phosphorescent Labels
Codice prodotto. 11894335
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
75 ft. x 1 in.
75 ft. x 2 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11894335
Marca: Brady™ 115130
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for labeling in low-light conditions. Brady™ BradyGlo™ BMP71 Phosphorescent Labels work with the MBP71 printer.
  • Phosphorescent tape for low light conditions
  • 1 and 2 in. widths available
  • Each roll is 75 ft. in length
Specifica
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore Glow
Formato Rotolo
Materiale Polyester (B-582)
Product Type BMP71 Phosphorescent Tape
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71 Printer
Dimensioni (sistema imperiale) 75 ft. x 2 in.
Dimensioni (sistema metrico) 22.8m x 50.8mm
Spessore (sistema imperiale) 0.0079 in.