Learn More
Brady™ BradyGlo™ BMP71 Phosphorescent Labels
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
75 ft. x 1 in.
75 ft. x 2 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Descrizione
- Phosphorescent tape for low light conditions
- 1 and 2 in. widths available
- Each roll is 75 ft. in length
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Colore | Glow |
| Formato | Rotolo |
| Materiale | Polyester (B-582) |
| Product Type | BMP71 Phosphorescent Tape |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP™71 Printer |
| Dimensioni (sistema imperiale) | 75 ft. x 2 in. |
| Dimensioni (sistema metrico) | 22.8m x 50.8mm |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.0079 in. |