Learn More
Brady™ BradyJet™ J2000 Repositionable Inkjet Vinyl Labels
Codice prodotto. 17100451
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 ft. x 1.125 in.
100 ft. x 2.25 in.
100 ft. x 4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17100451
Marca: Brady™ 151107
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The special aggressive adhesive on this Repositionable Inkjet Material stays in place when you need it to, but removes cleanly without leaving adhesive residue making it ideal for 5S and inventory applications.
  • Durable and flexible material making it ideal for areas where identification is frequently changed
  • Service temperature of -40 to 140°F (-40 to 60°C)
Specifica
Tipo di adesivo Acrylic, Removable
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Continuous
Materiale Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Temporary Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BradyJet™ J2000
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1 Label/Bag
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +140°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +60°C
Spessore (sistema imperiale) 0.01 in.
Spessore (sistema metrico) 0.254 mm
Dimensions (LxW) 100 ft. x 1.125 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 100 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 m
Larghezza (sistema imperiale) 1.125 in.
Larghezza (sistema metrico) 28.58 mm
Alternate Part Number J20C-1125-2581