Learn More
Brady™ BradyJet™ Pre-Cut Vinyl Labels
Codice prodotto. 16110491
Click to view available options
Dimensions (LxW):
3.35 x 2.17 in.
4.33 x 2.95 in.
6.10 x 4.13 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16110491
Marca: Brady™ 150013
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Brady™ BradyJet™ Pre-Cut Vinyl Labels are ideal for a wide range of identification applications.
  • Constructed of indoor-use general purpose vinyl
  • Features a specially-formulated topcoat for improved durability and color
  • Specially-formulated topcoat enhances colors and label appearance
  • Tested to withstand exposure to liquids, alcohol and chemicals, as well as indoor fluorescent and UV lighting
  • Topcoat protects print from smudging and harsh conditions
  • Inkjet-receptive labels for use with the BradyJet™ J2000 Color Label Printer
Specifica
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Rotolo
Materiale Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Pipe and Valve Marking, Safety and Compliance ID, Visual Workplace Labeling, Warehouse Marking, Lockout Tagout Labeling, GHS and Chemical Labels, Arc Flash Labels
Da utilizzare con (apparecchiatura) BradyJet™ J2000 Printer
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 340 Labels/Bag
Quantità 340/Roll
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +140°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +60°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0053 in.
Spessore (sistema metrico) 0.135 mm
Dimensions (LxW) 3.35 x 2.17 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 3.35 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2.17 in.
Larghezza (sistema metrico) 55.12 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.35 in.
Altezza (sistema metrico) 85.09 mm
Diametro (sistema imperiale) 1.88 in. I.D.
Alternate Part Number J20-260-2595