Learn More
Brady™ BradyPrinter i5300 Industrial Label Printer
Codice prodotto. 30242818
Click to view available options
Product Type:
Printer
Printer Kit
Tipi di connettore:
Cabled, Ethernet, USB 2.0, USB Host
Cabled, Ethernet, USB 2.0, USB Host, Wi-Fi
Alternate Part Number:
i5300-600-EU-BWS
i5300-600WF-EU-BWS
i5300-C-EU-BWS
i5300-C-EU-WF-BWS
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 30242818
Marca: Brady™ 322899
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Get fast and efficient precision printing for high-mix, high-volume labeling.
  • 300 dpi: prints small fonts with precision
  • Requires no calibration and no heat and speed setting adjustments
  • 20-second material changeovers, 5.08 mm to 101.6 mm label widths
  • Pauses, resumes and stores print jobs on printer in an adjustable queue with overwrite protection
  • 178 mm colour touchscreen and built-in auto cutter
  • Solid construction with an all-metal frame
  • Ships with a licence for the Brady Workstation suite of your preference: Product and Wire Identification, Safety and Facility Identification, or Lab Identification, enabling easy creation of a wide range of labels and signs.
  • Intuitive and easy to operate
Specifica
Product Type Printer
Colore Blue, Gray
Tipo di display Color LCD Touchscreen
Materiale Plastic
Print Technology Direct Thermal, Thermal Transfer
Lunghezza (sistema imperiale) 15.8 in.
Larghezza (sistema imperiale) 11.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 401.32 mm
Larghezza (sistema metrico) 284.48 mm
Altezza (sistema imperiale) 11 in.
Altezza (sistema metrico) 279.40 mm
Dimensioni (L x P) 401.32 x 284.48 x 279.4 mm
Capacità colore Monocolour
Display Size 177.80 mm
Include Brady Workstation Suite
Lingue English, Spanish, German, French, Dutch
Memoria 512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Modello i5300-600WF-EU-BWS
Velocità di stampa 254.00 mm/s
Risoluzione 600 dpi
Tipo di software Brady Workstation, Windows
Tipi di connettore Cabled, Ethernet, USB 2.0, USB Host, Wi-Fi
Sistema operativo Windows™ 11, Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Server 2012, Windows™ Server 2012 R2, Windows™ Server 2016
Peso (sistema imperiale) 33 lb.
Peso (sistema metrico) 15.0 kg
Certificazione/Conformità CE, EAC, UKCA, cULus (US/Canada), FCC
Warranty 2 years
Dettagli alimentazione AC Adaptor
Tensione 100/240 V
Keyboard Type None
Alternate Part Number i5300-600WF-EU-BWS
Tipo di spina EU