Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU con Suite LAB per Brady Workstation
Codice prodotto. 17177011
Click to view available options
Risoluzione:
300 dpi
600 dpi
Descrizione:
With Software, Peel Function
With Softwate
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 17177011
Marca: Brady™ 306880
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Stampante industriale da tavolo a trasferimento termico ideale per clienti che hanno bisogno di una stampa affidabile di volumi notevoli su materiali diversi in settori quali aerospaziale, difesa e trasporti pubblici, elettronica, automobilistico, logistica, impiantistica elettrica.
  • Ideale per clienti che hanno bisogno di una stampa affidabile di volumi notevoli su materiali diversi in settori quali aerospaziale, difesa e trasporti pubblici, elettronica, automobilistico, logistica, impiantistica elettrica, comunicazione voce/dati e laboratori.
  • La stampante garantisce una stampa accurata su tubetti, targhette, etichette, nastri, marcatori per cavi e molto altro.
  • La stampante è fornita con la Suite Identificazione laboratorio per Brady Workstation, che ti consente di iniziare a realizzare immediatamente etichette professionali.
  • La suite contiene le app più utilizzate per creare etichette per l’identificazione di campioni e materiali di laboratorio.
Specifica
Product Type Industrial Printer
Tipo di display Color Touchscreen
Print Technology Trasferimento termico
Larghezza (sistema metrico) 252.00 mm
Altezza (sistema metrico) 288.00 mm
Profondità (sistema metrico) 460.00 mm
Dimensioni (L x P x A) 460.00 x 252.00 x 288.00 mm
Capacità colore Monochrome
Descrizione With Softwate
Include EU power cord, 2 empty ribbon cores, a USB cable, a product CD holding the driver, the user manual in languages, the configuration/settings manual in English, a printed user manual in English and Brady Workstation Laboratory ID Suite
Velocità di stampa 300.00 mm/s
Risoluzione 300 dpi
Tipo di software Brady Workstation LAB Suite
Dettagli alimentazione AC Adaptor
Alternate Part Number i7100-300-EU-LABS