Learn More
HUBER Braided Hose
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Cooling Water PZ-100-2-G1 1/4 in.
Cooling Water PZ-90-1-G1 1/4
Cooling Water PZ-90-1.5-G1 1/4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Braided hose
- Min. temp.: -20°C
- Max. temp.: 90°C
- Connection: 1 1/4 inch
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cooling Water PZ-90-1-G1 1/4 |
| Gamma di temperatura | -20°C to +90°C |
| Tipo | Braided Hose |