Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ 384-Well, cellGrade-Treated, Flat-Bottom Microplate
Codice prodotto. 15644017 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Imballaggio:
5/Pk., 32/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. Imballaggio unitSize
15644017 5/Pk., 32/Cs. pezzi 5
1 options
Codice prodotto. 15644017
Marca: BRAND™ 781974
Color: White, Clear Bottom; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
  • Hydrophilic surface with freely-accessible carboxyl and hydroxyl groups
  • Easily binds serum components to for indirect adhesion of cells
  • Sterilized by β-radiation to ISO 11137 and AAMI guidelines for a SAL of 10-6
  • Meet the requirements of Ph. Eur. and the USP 29
  • DNA-, DNase-, RNase-free
  • Endotoxins are <0.01 EU/mL
  • Orange alphanumeric embossing for easy well identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 11137, DIN EN ISO 10993
Coperchio With Lid
Imballaggio 5/Pk., 32/Cs.
Colore White, Clear Bottom
Materiale Polystyrene
No. of Wells 384
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale cellGrade
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) Cultivation of adherent cell lines
N. per confezione 5
Quantità 32/Cs.