Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ 96-Well, cellGrade Plus-Treated, Flat-Bottom Microplate
Codice prodotto. 15684017 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black, Clear Bottom
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 15684017
Marca: BRAND™ 782035
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Color:Black, Clear Bottom; Sterility:Sterile
  • Hydrophilic surface with freely-accessible amino, carboxyl and hydroxyl groups
  • Protein-like composition allows for direct cellular attachment
  • Sterilized by β-radiation to ISO 11137 and AAMI guidelines for a SAL of 10-6
  • Meet the requirements of Ph. Eur. and the USP 29
  • DNA-, DNase-, RNase-free
  • Endotoxins are <0.01 EU/mL
  • Orange alphanumeric embossing for easy well identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 11137, DIN EN ISO 10993
Imballaggio 5/Pk.
Colore Black, Clear Bottom
Product Type Plus 96-Well Microplate
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale cellGrade Plus
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) Cultivation of cells in reduced serum media and fastidious cell lines
N. per confezione 5