Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Insert Strips With Inlet Opening System
Codice prodotto. 15650617 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Trattamento superficiale:
Non-treated
cellGrade plus
Membrana di supporto:
PC Membrane
PET
Dimensione del poro:
0.4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Altezza (sistema metrico):
9 mm
13.4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 15650617
Marca: BRAND™ 782821
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available with either polycarbonate (PC) or polyethylene terephthalate (PET) membranes.
BRANDplates™ Insert Strips With Inlet Opening System
  • Sterile
  • BIO-CERT™ CELL CULTURE QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, pyrogens, and non-cytotoxic
  • cellGrade™ plus surface treatment
  • Features inlet channels that enable rapid and consistent media changes, supporting both submersion and air-lift cultures
  • Inlet channels allow for adjustment of medium levels without damaging tissue models
  • Membrane material options: PC or PET, tailored for different optical requirements and cell visibility
  • Multiple membrane pore sizes for different applications
  • 12 strips per pack, with four wells each
Applications:
Automated in vitro preparation of human tissues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 400 μL
Colore Clear
Area di coltura 0.6 cm2
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale cellGrade plus
Tipo Insert Strips with Inlet Opening System
Conteggio pozzetti 4
Dimensione del poro 1 μm
Quantità 12/Pk.
Membrana di supporto PC Membrane
Altezza (sistema metrico) 13.4 mm