Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Insert Strips With Inlet Opening System
Codice prodotto. 15670647 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Trattamento superficiale:
Non-treated
cellGrade plus
Membrana di supporto:
PC Membrane
PET
Dimensione del poro:
0.4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Altezza (sistema metrico):
9 mm
13.4 mm
Codice prodotto. 15670647
Marca: BRAND™ 782911
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Available with either polycarbonate (PC) or polyethylene terephthalate (PET) membranes.
BRANDplates™ Insert Strips With Inlet Opening System
  • Sterile
  • BIO-CERT™ CELL CULTURE QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, pyrogens, and non-cytotoxic
  • cellGrade™ plus surface treatment
  • Features inlet channels that enable rapid and consistent media changes, supporting both submersion and air-lift cultures
  • Inlet channels allow for adjustment of medium levels without damaging tissue models
  • Membrane material options: PC or PET, tailored for different optical requirements and cell visibility
  • Multiple membrane pore sizes for different applications
  • 12 strips per pack, with four wells each
Applications:
Automated in vitro preparation of human tissues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non-treated
Tipo Insert Strips with Inlet Opening System
Dimensione del poro 0.4 μm
Quantità 12
Membrana di supporto PET