Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Smooth-Walled Insert Strips
Codice prodotto. p-7159989 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
1.0 μm
3.0 μm
8.0 μm
Descrizione articolo:
PC membrane
PET membrane
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 15640647
Marca: BRAND™ 782900
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available with two membranes PC or PET membrane
  • Sterile
  • Smooth-walled
  • cellGrade™ plus surface
  • Membrane material: PC or PET material for different optical requirements and cell visibility
  • 9 mm
  • Multiple membrane pore sizes: 0.4 μm, 1.0 μm, 3.0 μm, 8.0 μm
  • Applications: Secretion studies, co-culture, migration studies, chemotaxis assays
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Dimensione del poro 0.4 μm
    Tipo Smooth-walled Insert Strip
    Descrizione articolo PC membrane
    Da utilizzare con (apparecchiatura) 24-/6-well BRANDplates™
    Quantità 12/Pk.
    Trattamento superficiale cellGrade plus