Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Smooth-Walled Insert Strips
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Membrana di supporto:
PC
PET
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Sterile
- BIO-CERT™ CELL CULTURE QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, pyrogens, and non-cytotoxic
- Smooth-walled
- cellGrade™ plus surface treatment
- Available in PC or PET membrane materials for different optical requirements and cell visibility
- Multiple membrane pore sizes for different applications
- Packaged in 12 strips of four wells per pack
Applications:
Secretion studies, co-culture, migration studies, chemotaxis assays
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Flat |
| Capacità (sistema metrico) | 400 μL |
| Colore | Clear |
| Area di coltura | 0.6 cm2 |
| Materiale | Polistirene |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | cellGrade plus |
| Tipo | Cell Culture Insert Strip |
| Conteggio pozzetti | 4 |
| Dimensione del poro | 1 μm |
| Vedi altri risultati |