Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Smooth-Walled Insert Strips
Codice prodotto. p-4954228 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Membrana di supporto:
PC
PET
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 15650607
Marca: BRAND™ 782800
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available with either polycarbonate (PC) or polyethylene terephthalate (PET) membranes.
  • Sterile
  • BIO-CERT™ CELL CULTURE QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, pyrogens, and non-cytotoxic
  • Smooth-walled
  • cellGrade™ plus surface treatment
  • Available in PC or PET membrane materials for different optical requirements and cell visibility
  • Multiple membrane pore sizes for different applications
  • Packaged in 12 strips of four wells per pack
Applications:
Secretion studies, co-culture, migration studies, chemotaxis assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 400 μL
Colore Clear
Area di coltura 0.6 cm2
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale cellGrade plus
Tipo Cell Culture Insert Strip
Conteggio pozzetti 4
Dimensione del poro 0.4 μm
Quantità 12/Pk.
Membrana di supporto PC
Altezza (sistema metrico) 13.4 mm