Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Inlet Opening System PC Membrane Single Inserts
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Tipo:
PC Membrane 0.4 μm
PC Membrane 1.0 μm
PC Membrane 3.0 μm
PC Membrane 8.0 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 48
Descrizione
Specifica
Specifica
| Descrizione | Inlet channels |
| Tipo | PC Membrane 0.4 μm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 24-/6-well BRANDplates™ |
| Altezza (sistema metrico) | 13 mm |
| Quantità | 48 |