Learn More
BRAND™ Piston Heads for Titrette™ Bottletop Burette
Codice prodotto. 10779185 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 mL Titrette
25 mL Titrette
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10779185
Marca: BRAND™ 707530
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Replace the piston for the Titrette™ easily in the lab.
  • Fits all serial number ranges
  • Available for 10, 25 or 50mL Titrette™ Bottletop Burette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Piston Head
Da utilizzare con (apparecchiatura) 25 mL Titrette