Learn More
BRAND™ Flaconi con rivestimento infrangibile colore ambra
Codice prodotto. p-4389397 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 mL
1000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10084221
Marca: BRAND™ 704004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per proteggere campioni e prodotti sensibili alla luce. I flaconi con rivestimento infrangibile color ambra BrandTech™ sono realizzati in vetro soda-calcico con design quadrato salvaspazio. Con tappi a vite in polipropilene e anelli antigoccia in LDPE.
Threaded bottles with ethylene-acrylate coating are designed to protect light sensitive products and samples .
  • Made of soda-lime glass
  • Space-saving square design
  • Maximum operating temperature: 80°C
  • With polypropyline screw cap and LDPE pouring ring
To preserve coating, do not clean at temperatures exceeding 60°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 8.45 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Colore Ambra
Include Tappo a vite in polipropilene, anello antigoccia in LDPE
Materiale Vetro soda-calcico
Temperatura di esercizio 80 °C
Sterilità Non-sterile
Closure Included Yes
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Narrow, Threaded
Forma Square
Product Type Bottiglia con rivestimento infrangibile