Learn More
BRAND™ Flaconi con rivestimento infrangibile colore ambra
Codice prodotto. 10094221 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 mL
1000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10094221
Marca: BRAND™ 704006
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per proteggere campioni e prodotti sensibili alla luce. I flaconi con rivestimento infrangibile color ambra BrandTech™ sono realizzati in vetro soda-calcico con design quadrato salvaspazio. Con tappi a vite in polipropilene e anelli antigoccia in LDPE.
Threaded bottles with ethylene-acrylate coating are designed to protect light sensitive products and samples .
  • Made of soda-lime glass
  • Space-saving square design
  • Maximum operating temperature: 80°C
  • With polypropyline screw cap and LDPE pouring ring
To preserve coating, do not clean at temperatures exceeding 60°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16.9 oz., 500mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16.9 oz.
Colore Amber
Include Polypropylene screw cap, LDPE pouring ring
Materiale Soda Lime Glass
Temperatura di esercizio 80°C
Sterilità Non-sterile
Closure Included Yes
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Narrow, Threaded
Forma Square
Product Type Safety-coated Bottle