Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Glass Volumetric Flasks, Class A, USP, Certified
Codice prodotto. 15891148 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione chiusura:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Colore:
Ambra
Clear
Trasparente
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 15891148
Marca: BRAND™ 36982
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Indispensable for preparing dilutions and standard solutions
  • Manufactured from Borosilicate 3.3 glass, known for its low expansion coefficient and excellent chemical resistance
  • Available in transparent or amber glass
  • Glass stopper with drip-tip included
  • Featuring a full range of ISO size options, from 5 mL to 2000 mL
  • Calibrated 'To Contain'
  • Each unit is supplied with a batch number and a USP batch certificate in its original packaging for traceability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione To Contain
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042, USP batch certificate
Materiale chiusura Glass
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Limite di errore ±0.2 mL USP
N. per custodia 2 Pieces
Product Type Volumetric Flask
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated No
Mouth Style Narrow
Sterilità Non-sterile
Classe A
Forma del fondo Round
Dimensione chiusura NS 19/26