Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™ BIO-CERT™, da 50 a 1000 ul
In polipropilene ad alta purezza, privo di diHEMDA e oleamide. BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™ sono sterili e privi di contaminanti biologici. Pareti sottili per elevata traslucidità, espulsione facile e scarto ridotto. Graduazioni marcate a 250, 500 e 1000 μl per una valutazione rapida del volume. Disponibili nel tipo di ritenzione standard o ultra-ridotta.
83.13€ - 112.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 50 to 1000 μL |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Colore | Colorless |
Autoclavabile | Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 2.75 in. |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Stile punta | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Stile punta | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15164907
|
BRAND™
732132 |
Refill | Universal | TipRefill, 10 racks of 96 pieces |
97.55€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15184917
|
BRAND™
732232 |
Rack | Puntale | TipBox, 10 boxes of 96 pieces |
112.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15174937
|
BRAND™
732332 |
Rack | Low Retention | TipBox, 10 boxes of 96 pieces |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15154927
|
BRAND™
732272 |
Rack | Universal | TipStack, 10 racks of 96 pieces and two boxes |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15104947
|
BRAND™
732372 |
Rack | Low Retention | TipStack, 10 racks of 96 pieces and two boxes |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Il polipropilene a elevata purezza è privo di oleamidi e diHEMDA
- Sterili e privi di agenti contaminanti biologici, certificati da autorità indipendente
- Pareti sottili per un'elevata traslucidità, iniezione facile e scarti ridotti
- Scala graduata a 250, 500 e 1000 μl per una rapida valutazione del volume
- Disponibili nei tipi di ritenzione standard o extra ridotta
- Disponibili in confezioni in stock o in pratico ed ecologico formato rack e impilabile
- I puntali in stock sono blu mentre i puntali rack sono incolori e vengono posizionati in vassoi per puntali di colore blu
Puntali a ritenzione ultra bassa
- Prodotti tramite uno speciale processo fisico-chimico brevettato
- Superficie omogenea e priva di difetti per una bassa tensione superficiale e una bassa ritenzione del campione
- Riducono la perdita del campione e offrono una riproducibilità sostanzialmente maggiore quando si lavora con terreni critici
- Per campioni biologici che contengono proteine, acidi nucleici, detergenti o altri liquidi difficili che possono aumentare la perdita del campione
- Elevata resistenza chimica
- I puntali possono essere autoclavati a 121°C (2 bar) senza compromettere le proprietà di bassa ritenzione
Specifica
50 to 1000 μL | |
Colorless | |
2.75 in. | |
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free | |
Bio-Cert | |
250, 500, 1000μL |
Sterile | |
Autoclavable | |
7cm | |
Yes | |
Polypropylene |