Learn More
BRAND™ Piastre a pozzetti profondi
Codice prodotto. p-4363584 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico) pozzetto:
0.3 mL
0.5 mL
1 mL
1.1 mL
1.2 mL
2.2 mL
Formato:
Standard
Forma pozzetto:
Round
Round Bottom (U-well)
Square, Conical Bottom (V-well)
Square, Round Bottom (U-well)
Dimensione della confezione:
1 confezione
pezzi 24
pezzi 32
pezzi 48
pezzi 50
Codice prodotto. 10680763
Marca: BRAND™ 701346
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene vergine di alta qualità, autoclavabile e resistente a una vasta gamma di sostanze chimiche, compresi fenoli, cloroformio e DMS. Le piastre a pozzetti profondi BrandTech™ BRAND™ sono eccellenti per la conservazione dei campioni, saggi di screening ad alto rendimento (HTS) che richiedano una piastra madre, colture di cellule e tessuti, saggi immunologici e altre applicazioni.
BRAND™ Deep Well Plates are designed for a broad range of applications, including sample storage, high-throughput screening (HTS), cell and tissue culture, serial dilutions, and reagent transfers. Most plates are manufactured from high-quality virgin polypropylene, with one highly transparent polystyrene variant for applications requiring optical clarity.
  • Available in 96- and 384-well formats
  • Manufactured from high-quality virgin polypropylene or polystyrene
  • BIO-CERT™ PCR Quality are free from human DNA, DNase, RNase, and pyrogens
  • Polypropylene plates are autoclavable, chemically resistant, and suitable for storage down to -80°C (-112°F)
  • Polystyrene plate offers excellent transparency and is suitable for storage down to -20°C (-4°F)
  • ANSI/SLAS 1 and 4 compliant for compatibility with automated systems
  • Alphanumeric well labeling and stackable design for efficient organization
  • Notched corners ensure correct orientation in robotic and automated liquid-handling systems
  • Compatible with sealing mats or adhesive films to minimize evaporation and contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No Barcode
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Sì
Colore Clear
Product Type Micropiastra per saggi a 96 pozzetti
Materiale Polipropilene
Volume (sistema metrico) pozzetto 0.5 mL
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non-treated
Forma pozzetto Round Bottom (U-well)
Da utilizzare con (applicazione) Tappetini di copertura flessibili o pellicole sigillanti adesive per ridurre l’evaporazione e la contaminazione dei campioni
N. per confezione 48
Profilo U-bottom
Quantità 48 Pk.