Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ 384-Well Flat-Bottom Microplates, PS
Codice prodotto. 10397573 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10397573
Marca: BRAND™ 781980
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
  • Polystyrene construction
  • Sterile with included lids
  • Designed for the cultivation of adherent cell lines
  • Hydrophilic PS surface with accessible carboxyl and hydroxyl groups
  • Enhance serum component binding for indirect cell adhesion
  • Clearly distinguishable with orange color code and embossed alphanumeric coding for 384-well plates
  • BIO-CERT™ CELL CULTURE QUALITY: free from endotoxins, DNase, DNA, RNase, non-cytotoxic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No Barcode
Certificazione/Conformità ANSI, SLAS
Formato Standard
Coperchio With Lid
Matrice 16 x 24
Autoclavabile Not Autoclavable
Binding Type Carboxyl and Hydroxyl Groups
Product Line BRANDplates
Colore Clear
Product Type 384-well microplate
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 100 μL
No. of Wells 384
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale cellGrade
Total Volume (Metric) Well 100 μL
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (applicazione) Cultivation of adherent cell lines
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 50
Senza RNasi Yes
Fit for Purpose Sterile