Learn More
BRAND™ Pellicole e tappetini di tenuta per piastre per PCR BRAND™ PCR
Codice prodotto. 10135623 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Alluminio
Permeabile al gas
Poliestere
Polipropilene/polietilene
Polypropylene
Rayon
Vinile
Vinyl
Da utilizzare con (applicazione):
Automation
Cell and tissue culture
Conservazione a freddo
Conservazione, misurazioni di fluorescenza
ELISA, PCR
ELISA, PCR in tempo reale
Misurazioni di luminescenza
Per piastre per screening HTS (High-Throughput Screening)
Storage
N. per confezione:
100
100 Sheets
100 fogli
50 fogli
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 10135623
Marca: BRAND™ 701370
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sigilla in modo sicuro le piastre a più pozzetti. La pellicola sigillante per piastre autoadesiva può essere applicata direttamente alle piastre e rimossa senza l'uso di costose apparecchiature o può essere applicata con un rullo in gomma dura per garantire un fissaggio sicuro e uniforme della pellicola alla piastra.
  • Easily apply to plates and remove without the use of expensive equipment.
  • Application with a hard rubber roller will ensure secure and uniform attachment of the film to the plate.
  • Sealing films are available in different materials especially suited for storage, immunoassay, or cell and tissue culture:
    • Polyethylene
    • Polyester
    • Aluminum
    • Rayon
    • Polypropylene
    • Vinyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Materiale Polipropilene/polietilene
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
N. per confezione 50 fogli
Barriera evaporazione Yes
Da utilizzare con (applicazione) Automation
Pre-intagliato No
Product Type Pellicola sigillante
Adesivo Pressure Sensitive
Spessore 11.55 mil.
Forabile Yes
Temperature Range (Metric) -40°C to +90°C