Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™, da 0.5 a 20 ul
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15104907 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
Bulk
TipBox
TipBox, 5 boxes, 96 each
TipRack
TipStack, 2 x 5 refills, 96 each
Quantità:
10,000/Pk.
1000/Pk.
480/Pk.
960/Pk.
Filtrato:
Non-filtered
Stile punta:
Low Retention, Narrow
Narrow
Puntale
Unit Size:
pezzi 1000
pezzi 480
pezzi 960
Product Code. 15104907
Brand: BRAND™ 732104
Only null left
Add to basket
Add to basket
In polipropilene ad alta purezza, privo di diHEMDA e oleamide. I puntali per pipette BrandTech™ BRAND™, da 0.5 a 20μL consentono di pipettare in microtubi e micropiastre senza toccare le pareti. Le graduazioni marcate a 2μ e 10 μL consentono una valutazione rapida del volume. Disponibili nel tipo di ritenzione standard o ultra-ridotta.
  • Nonsterile , high-purity polypropylene is free from oleamide and diHEMDA.
  • Gradations marked at 2 μL and 10 μL provide quick volume assessment.
  • Slender design allows pipetting in microtubes and microplates without touching the walls.
  • Available in either standard or ultra low retention types.
  • Available either in bulk packages or in convenient rack-and-stack formats.
Ultra low retention tips
  • Produced through special, patented physicochemical process.
  • Homogeneous, defect-free surface thus produced has low surface tension.
  • Reduce sample loss and provide substantially higher reproducibility when working with critical media.
  • For biological samples that contain detergents such as Triton™ X-100, SDS, Tween, etc.
  • High chemical resistance.
  • Tips can be autoclaved at 121°C (2 bar) without damaging material properties.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione BIO-CERT™ Liquid Handling Quality
Volume (sistema metrico) 0.5 - 20 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Incolore
Colore rack Gray
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 46 mm
Dichiarazioni di pulizia Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Da utilizzare con (applicazione) Reverse pipetting, plate washing, working with multichannel pipettes
Formato Ricarica
Stile punta Puntale
Imballaggio TipRack
Quantità 960/Pk.
Product Type Pipette Tips
Monouso Limited-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit Ultramicro
Graduato Yes
Materiale Polipropilene
Fit for Purpose PCR Ready
Graduazioni 2, 10 μL