Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™, da 0.5 a 20 ul
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15174927 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
Bulk
TipBox
TipBox, 5 boxes, 96 each
TipRack
TipStack, 2 x 5 refills, 96 each
Quantità:
10,000/Pk.
1000/Pk.
480/Pk.
960/Pk.
Stile punta:
Low Retention, Narrow
Narrow
Puntale
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 480
pezzi 960
Filtrato:
Non-filtered
Codice prodotto. 15174927
Marca: BRAND™ 732304
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In polipropilene ad alta purezza, privo di diHEMDA e oleamide. I puntali per pipette BrandTech™ BRAND™, da 0.5 a 20μL consentono di pipettare in microtubi e micropiastre senza toccare le pareti. Le graduazioni marcate a 2μ e 10 μL consentono una valutazione rapida del volume. Disponibili nel tipo di ritenzione standard o ultra-ridotta.
  • Nonsterile , high-purity polypropylene is free from oleamide and diHEMDA.
  • Gradations marked at 2 μL and 10 μL provide quick volume assessment.
  • Slender design allows pipetting in microtubes and microplates without touching the walls.
  • Available in either standard or ultra low retention types.
  • Available either in bulk packages or in convenient rack-and-stack formats.
Ultra low retention tips
  • Produced through special, patented physicochemical process.
  • Homogeneous, defect-free surface thus produced has low surface tension.
  • Reduce sample loss and provide substantially higher reproducibility when working with critical media.
  • For biological samples that contain detergents such as Triton™ X-100, SDS, Tween, etc.
  • High chemical resistance.
  • Tips can be autoclaved at 121°C (2 bar) without damaging material properties.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.5 to 20 μL
Sterilità Non sterile
Colore Colorless
Autoclavabile Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Formato In rack
Stile punta Low Retention, Narrow
Imballaggio TipBox, 5 boxes, 96 each
Quantità 480/Pk.
Graduato Yes
Materiale Polipropilene
Graduazioni 2, 10μL