Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™, da 5 a 300 ul
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15114917 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Stile punta:
Low Retention
Puntale
Standard
Formato:
BUlk
In rack
Ricarica
Imballaggio:
Bulk, 10,000 pieces
Bulk, 1000 pieces
TipBox, 5 xoxes of 96 pieces
TipRack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 480
pezzi 960
Codice prodotto. 15114917
Marca: BRAND™ 732210
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Praticamente adatti a tutte le pipette con codice colore giallo. I puntali per pipette BrandTech™ da 5 a 300 μl sono realizzati in polipropilene ad alta purezza privo di oleamidi e diHEMDA e sono disponibili nei tipi di ritenzione standard o extra ridotta. Pareti sottili per elevata traslucidità, espulsione facile e scarto ridotto. Graduazioni contrassegnate a 50, 100 e 300 μl per un controllo rapido del volume.
Used for virtually all pipettes with yellow color code.
  • High-purity polypropylene is oleamide- and diHEMDA-free
  • Nonsterile
  • All unopened packages are DNA-, RNAse, ATP- and endotoxin-free
  • Thin-walled for high translucency, easy ejection and low waste
  • Graduation at 50, 100 and 300 μL for quick volume check
  • Available in either standard or ultra low retention types
  • Available either in bulk packages or in convenient, ecological rack format
  • Racked tips are colorless and placed into green-colored tip tray
Ultra low retention tips
  • Produced through special, patented physicochemical process
  • Homogeneous, defect-free surface for low surface tension and minimal sample retention
  • Reduce sample loss and provide substantially higher reproducibility when working with critical media
  • For biological samples that contain proteins, nucleic acids, detergents and other difficult liquids that can increase sample loss
  • High chemical resistance
  • Tips can be autoclaved at 121°C (2 bar) without damaging low retention properties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 5 to 300 μL
Sterilità Non sterile
Colore Colorless
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 2.08 in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.3cm
Dichiarazioni di pulizia Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Da utilizzare con (applicazione) Reverse pipetting, plate washing, working with multichannel pipettes
Formato In rack
Stile punta Standard
Imballaggio TipBox, 5 xoxes of 96 pieces
Monouso Limited-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato Yes
Materiale Polipropilene
Graduazioni 50, 100, 300μL