Learn More
BRAND™ QuikSip™ Bottletop Aspirator
Codice prodotto. 10059970 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
:
Bottletop Aspirator
Codice prodotto. 10059970
Marca: BRAND™ 4723150
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Convenient for liquid removal of supernatants, cell culture media and other liquids from dishes, flasks, centrifugation tubes and more
  • Does not require external vacuum source, which allows it to be easily transported
  • Each plunger stroke powers up to 25mL of aspiration
  • Unique thumb-operated controller is compatible with disposable pipette tips, micropipettes and glass Pasteur pipettes
  • All wetted parts are autoclavable and sterile piston/cylinders are available for use in sterile applications
  • 45mm thread, with adapters included for 33mm and S40 bottles
  • Other thread adapters available
  • Collection tube not included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Bottletop Aspirator
Autoclavabile Autoclavable
Volume (sistema metrico) 25 mL
Include QuikSip™ controller with 200cm of silicone tubing, spare piston/cylinder cartridge, 45/33mm and 45/38mm thread polypropylene adapters, operating manual
Temperatura (sistema imperiale) 59°F to 104°F
Temperatura (sistema metrico) 15°C to 40°C
Volume (sistema imperiale) 0.84 oz.
Warranty 1 Year