Learn More
BRAND™ Replacement Dispenser Cartridges for seripettor™ and seripettor™ pro
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
2 mL
25 mL
5 to 25 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 5
pezzi 7
Descrizione
- Sterile or non-sterile
- For use with seripettor™, seripettor™ pro and QuickSip™ bottletop dispensers
Specifica
Specifica
| Product Type | Dispensing Cartridge |
| Materiale | Polyethylene, Polypropylene |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Seripettor / Seripettor pro / QuikSip |
| Sterilità | Non-sterile |