Learn More
BRAND™ seripettor™ pro Bottletop Dispensers
Codice prodotto. 10419894 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 0.2 a 2 ml
Da 1 a 10 ml
Da 2.5 a 25 ml
Incrementi:
0.04 ml
0.2 ml
0.5 ml
Valori nominali della viscosità:
1000 mm2/sec.
150 mm2/sec.
75 mm2/sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10419894
Marca: BRAND™ 4720420
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Ciascun erogatore per bottiglie Seripettor pro è dotato di tubo di scarico, tubo di riempimento, cartuccia di erogazione di ricambio, strumento di montaggio, due adattatori in polipropilene (GL45/33 e GL45/38), manuale d'uso e garanzia di un anno.
Designed to handle a wider range of liquids than the regular seripettor™, including certain concentrated acids, polar solvents, and UV-sensitive media.
La cartuccia di erogazione con guarnizione autopulente facile da sostituire è particolarmente adatta per liquidi che tendono a formare cristalli
  • La cartuccia a sostituzione rapida agevola la manutenzione e mantiene bassi i relativi costi per l'intera durata del prodotto
  • Il gruppo pompa con la molla resistente alla corrosione dispone di un manicotto superiore opaco che protegge il liquido dai raggi UV durante le operazioni di erogazione
  • Il tubo di riempimento telescopico può essere regolato per il riempimento di diversi flaconi senza interruzioni
  • Il tappo di sicurezza filettato si inserisce e si rimuove rapidamente ruotandolo
  • Il pistone caricato a molla consente di eseguire le operazioni in maniera semi-automatica, con una sola mano
I liquidi non adatti per Seripettor Pro includono, a titolo di esempio:
  • acido fluoridrico o altre sostanze chimiche che attaccano il polietilene ad alta densità, PTFE, ETFE, FEP, PFA, ceramica di allumina, platino iridio e vetro borosilicato
  • Disolfuro di carbonio
  • Densità superiore a 2.2 g/cm
  • Viscosità superiore a 300 mm2/ sec (strumento da 2 ml), 150 mm2/ s (strumento da 10 ml), 75 mm2/ s (strumento da 25 ml)
  • Pressione del vapore fino a 500 mbar
La temperatura dello strumento e dei reagenti deve essere compresa tra 59 ° e 104 °F (15 ° e 40 °C).
Terreno di coltura con agar fino a 140 °F (60 °C).
Order Info
Il pistone e il cilindro sostituibili sono costantemente collegati come modulo a cartuccia per la sicurezza. Se il pistone, il cilindro o il sigillo sono danneggiati, la cartuccia è sostituibile in pochi secondi senza attrezzi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ≤±1.2%
Angolo 90°
Product Type Erogatore per flaconi Seripettor™ Pro
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue/Red/White
Densità Fino a 2.2 g/cm3
Canali 1
Materiale Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, FEP, PFA
Volume (sistema metrico) Da 0.2 a 2 ml
Display Analog
Da utilizzare con (applicazione) Semi-automatic dispensing of many acids, alkaline, and saline solutions
Include Tubo di scarico, tubo di riempimento telescopico, cartuccia di erogazione di ricambio, strumento di montaggio, adattatori in polipropilene GL45/33 mm e GL45/38 mm, manuale operativo
Incrementi 0.04 ml
Precisione ≤0.2%
Temperatura (sistema imperiale) Da 59° a 104 °F
Temperatura (sistema metrico) Da 15° a 40 °C
Pressione del vapore Fino a 500 mbar
Valori nominali della viscosità 1000 mm2/sec.
Warranty 1 anno