Learn More
BRAND™ Pipettatori BRAND™ Transferpettor™
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 μl
1000 μL
5 ml
10 ml
Colore:
Arancione
Giallo
Rosso
Verde
Incrementi:
1 μl
0.01 ml
10 μ l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Un puntale e una guarnizione; guarnizioni e puntali di ricambio disponibili.
Gestione precisa e accurata di terreni di difficile pipettaggio quali liquidi viscosi, schiumosi o con elevata pressione di vapore. I liquidi devono essere compatibili con il polipropilene e il polietilene ad alta densità. I quattro modelli con codice colore coprono un range compreso tra 100μ l e 10 ml.
- Il pistone inserito saldamente con la guarnizione si trova a contatto diretto con il liquido aspirato per cui i risultati sono riproducibili
- Le pareti sono completamente pulite e i puntali possono essere utilizzati più volte
- Precisione: ≤±0.5 %
- Riproducibilità: ≤0.2 %
- Pressione di vapore massima: 500 millibar
- Viscosità massima: 20,000 cSt (mm2/sec)
- Densità massima: 13.6 g/cm3
Specifica
Specifica
| Accuracy | ≤±0.5% |
| Punte compatibili | Transferpettor Tips, 1000-5000 μL |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Rosso |
| Materiale | Polypropylene |
| Numero di canali | 1 |
| Tipo | Pipetta a spostamento positivo |
| Volume (sistema metrico) | 5 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquidi come soluzioni di proteine concentrate, oli, grassi, resine, terreni con vapori ad alta pressione con glicerina come alcol, acetone e idrocarburi |
| Include | Un puntale e una guarnizione |
| Vedi altri risultati |