Learn More
BRAND™ Pipettatori BRAND™ Transferpettor™
Codice prodotto. p-50213 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 μl
1000 μL
5 ml
10 ml
Colore:
Arancione
Giallo
Rosso
Verde
Incrementi:
1 μl
0.01 ml
10 μ l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10449072
Marca: BRAND™ 702810
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Un puntale e una guarnizione; guarnizioni e puntali di ricambio disponibili.
Handle difficult-to-pipet media such as viscous, foaming, or high vapor pressure liquids with precision and accuracy. Transferpettor™ Pipetters use tightly fitted piston with seal in direct contact with the aspirated liquid so results are reproducible. Walls are wiped clean to the last drop, and tips can be used repeatedly.
Gestione precisa e accurata di terreni di difficile pipettaggio quali liquidi viscosi, schiumosi o con elevata pressione di vapore. I liquidi devono essere compatibili con il polipropilene e il polietilene ad alta densità. I quattro modelli con codice colore coprono un range compreso tra 100μ l e 10 ml.
  • Il pistone inserito saldamente con la guarnizione si trova a contatto diretto con il liquido aspirato per cui i risultati sono riproducibili
  • Le pareti sono completamente pulite e i puntali possono essere utilizzati più volte
  • Precisione: ≤±0.5 %
  • Riproducibilità: ≤0.2 %
  • Pressione di vapore massima: 500 millibar
  • Viscosità massima: 20,000 cSt (mm2/sec)
  • Densità massima: 13.6 g/cm3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ≤±0.5%
Punte compatibili Transferpettor Tips, 1000-5000 μL
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Rosso
Materiale Polypropylene
Numero di canali 1
Tipo Pipetta a spostamento positivo
Volume (sistema metrico) 5 ml
Da utilizzare con (applicazione) Liquidi come soluzioni di proteine concentrate, oli, grassi, resine, terreni con vapori ad alta pressione con glicerina come alcol, acetone e idrocarburi
Include Un puntale e una guarnizione
Incrementi 10 μ l
Ripetibilità ±0.5% o meno
Warranty 1 anno