Learn More
BRAND™ BRANDplates™ immunoGrade™ 384-Well Microplates
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Clear
White
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- High binding for molecules with mixed hydrophilic and hydrophobic regions
- Surface choice for majority of standard ELISAs
- For solid phase immunoassays
- PS, non-sterile
- Available in clear, white or black
- Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase, non-cytotoxic
Specifica
Specifica
| Codice a barre | No Barcode |
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 16 x 24 |
| Colore | White |
| Materiale | Polystyrene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 100 μL |
| No. of Wells | 384 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | immunoGrade |
| Vedi altri risultati |