Learn More
BRAND™ BRANDplates™ immunoGrade™ 384-Well Microplates
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Colore:
Black
Clear
White
Förpackningsstorlek
pezzi 50
Beskrivning
- High binding for molecules with mixed hydrophilic and hydrophobic regions
- Surface choice for majority of standard ELISAs
- For solid phase immunoassays
- PS, non-sterile
- Available in clear, white or black
- Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase, non-cytotoxic
Specifikationer
Specifikationer
| Codice a barre | No Barcode |
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 16 x 24 |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polystyrene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 100 μL |
| No. of Wells | 384 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | immunoGrade |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering