missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ 1536-Well Microplates
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Clear
White
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Nontreated PS surface
- Medium binding, nonsterile
- Standard plate for most applications
- Available in clear, white or black
- Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytotoxic
Homogenous assays, screening, and storage.
Specifica
Specifica
| Codice a barre | No Barcode |
| Proprietà di legame | Medium Binding |
| Certificazione/Conformità | ISO 11137, AAMI |
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 32 x 48 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Binding Type | Untreated |
| Colore | Black |
| Monouso | Single-use |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto