Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ 384-Well Microplates
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Black, Clear Bottom
Clear
White
White, Clear Bottom
Volume (sistema metrico) pozzetto:
0.1 mL
0.12 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Non-treated PS surface
- Medium binding, non-sterile
- Standard plate for most applications
- Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytoxic
Specifica
Specifica
| Codice a barre | No Barcode |
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 16 x 24 |
| Colore | White |
| Materiale | Polystyrene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 0.1 mL |
| No. of Wells | 384 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | Non trattata |
| Vedi altri risultati |