Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ 384-Well Microplates
Codice prodotto. 10752304 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Black, Clear Bottom
Clear
White
White, Clear Bottom
Volume (sistema metrico) pozzetto:
0.1 mL
0.12 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10752304
Marca: BRAND™ 781626
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Non-treated microplates for diverse applications
  • Non-treated PS surface
  • Medium binding, non-sterile
  • Standard plate for most applications
  • Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytoxic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No Barcode
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 16 x 24
Colore White, Clear Bottom
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 0.12 mL
No. of Wells 384
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) For homogenous assays, screenings, storage
Quantità 50/Cs.