Learn More
BRAND™ Micropiastre BRANDplates™pureGrade™ da 96 pozzetti
In PS in versione non trattata. Le micropiastre BrandTech™ BRANDplates™ pureGrade™ da 96 pozzetti sono non citotossiche prive di endotossine, DNasi, DNA e RNasi. Non sterili con media capacità legante sono adatte per saggi omogenei, screening e conservazione.Il codice alfanumerico grigio in rilievo sulle piastre solide bianche e nere,permette di identificare facilmente il pozzetto.
Marca: BRAND™ 781601
99.67 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24284" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Polystyrene surface
- Medium binding, nonsterile
- Standard plate for most applications
- Gray alphanumeric embossing on white and black solid plates for easy well identification
- Strip plates available
- Standard plates available in U-, V-, F-, C-shapes
- Transparent bottoms available in F- shape
- Available in clear, white or black
- Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytotoxic
- Suited for homogenous assays, screening, and storage.
Specifica
Sì | |
Standard | |
8 x 12 | |
Micropiastre per saggi a 96 pozzetti | |
360 μL | |
Non-sterile | |
Conical Bottom (V-well) | |
Dosaggi omogenei, screening e conservazione | |
Yes |
ANSI, SLAS | |
Without Lid | |
Trasparente | |
Polistirene | |
96 | |
Non trattata | |
Yes | |
100/Cs. |