Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ S 1536-well Microplates
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Clear
White
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Nontreated PS surface
- Medium binding
- Sterilized via beta-radiation
- Sterile plate for most applications
- With lid
- Available in clear, white or black
- Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytotoxic
Bacteriological assays, screenings, storage.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 11137, AAMI |
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Matrice | 32 x 48 |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 1536 |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Non trattata |
| Forma pozzetto | Flat Bottom (F-well) |
| Vedi altri risultati |