Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ S 96-well Microplates
Codice prodotto. 10091963 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Black, Clear Bottom
Clear
White
White, Clear Bottom
Forma pozzetto:
Conical Bottom (V-well)
Flat Bottom (F-well)
Round Bottom (U-well)
Rounded Square
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10091963
Marca: BRAND™ 781663
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nontreated sterile microplates for diverse applications
  • PS surface
  • Medium binding
  • Sterilized via beta-radiation
  • Standard plates available in U-, V-, F-, C-shapes
  • Transparent bottom available in F- shape
  • With lid
  • Available in clear, white or black
  • Gray alphanumeric embossing on white and black solid plates for easy well identification
  • Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytotoxic
Bacteriological assays, screenings, storage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Includes Barcode
Certificazione/Conformità ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLAS
Formato Standard
Coperchio With Lid
Matrice 8 x 12
Binding Type Medium Binding
Colore Clear
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 350 μL
No. of Wells 96
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Rounded Square
Da utilizzare con (applicazione) Bacteriological assays, screening and for storage
Quantità 50/Cs.