Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ S 96-well Microplates
Codice prodotto. 10469183 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Black, Clear Bottom
Clear
White
White, Clear Bottom
Forma pozzetto:
Conical Bottom (V-well)
Flat Bottom (F-well)
Round Bottom (U-well)
Rounded Square
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10469183
Marca: BRAND™ 781662
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nontreated sterile microplates for diverse applications
  • PS surface
  • Medium binding
  • Sterilized via beta-radiation
  • Standard plates available in U-, V-, F-, C-shapes
  • Transparent bottom available in F- shape
  • With lid
  • Available in clear, white or black
  • Gray alphanumeric embossing on white and black solid plates for easy well identification
  • Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytotoxic
Bacteriological assays, screenings, storage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Includes Barcode
Certificazione/Conformità ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLAS
Formato Standard
Coperchio With Lid
Matrice 8 x 12
Binding Type Medium Binding
Colore Clear
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 350 μL
No. of Wells 96
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) Bacteriological assays, screening and for storage
Quantità 50/Cs.